4-(1H-Pyrazol-5-yl)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2888-100MG OR2888-1G OR2888-250MG
APOSOR2888-100MGEA 43.6 CHF
APOSOR2888-100MG APOSOR2888-1G APOSOR2888-250MG
4-(1H-Pyrazol-5-yl)anilin
4-(1H-Pyrazol-5-yl)anilin
Formel: C₉H₉N₃
Melting Pt: 110…115 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09055175
CAS-Nummer: 89260-45-7