(R)-(-)-Glycidylbutyrat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: (-)-[(2R)-Oxiran-2-yl]methyl butanoate, (R)-Oxiran-2-ylmethyl butyrate
OR28822-100G OR28822-25G OR28822-5G
APOSOR28822-100GEA 41.8 CHF
APOSOR28822-100G APOSOR28822-25G APOSOR28822-5G
(R)-(-)-Glycidylbutyrat
(R)-(-)-Glycidylbutyrat
Formel: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Siedepunkt: 197 °C
Dichte: 1.032 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 84 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075120
CAS-Nummer: 60456-26-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III