4,7-Dichlorchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR28817-100G OR28817-25G
APOSOR28817-100GEA 55.7 CHF
APOSOR28817-100G APOSOR28817-25G
4,7-Dichlorchinolin
4,7-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,05 g/mol
Siedepunkt: 148 °C/10mmHg
Melting Pt: 81…87 °C
Flash-Pt: 164 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006774
CAS-Nummer: 86-98-6
EINECS: 201-714-7