4-Acetamidobenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N-(4-Formylphenyl)acetamide, 4'-Formylacetanilide
OR28813-25G OR28813-100G
APOSOR28813-25GEA 69.6 CHF
APOSOR28813-25G APOSOR28813-100G
4-Acetamidobenzaldehyd 98%
4-Acetamidobenzaldehyd
Formel: C₉H₉NO₂
Melting Pt: 154…158 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003380
CAS-Nummer: 122-85-0
EINECS: 204-579-2