4-Methyl-2-nitrophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR28809-25G OR28809-5G
APOSOR28809-25GEA 173 CHF
APOSOR28809-25G APOSOR28809-5G
4-Methyl-2-nitrophenol 98%
4-Methyl-2-nitrophenol
Formel: C₇H₇NO₃
Siedepunkt: 125 °C/22mmHg
Melting Pt: 32…35 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 108 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007120
CAS-Nummer: 119-33-5
EINECS: 204-315-6
UN: 2446
ADR: 6.1,III