1-Amino-2-methylbutan
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Methylbutylamine, 2-Methyl-1-butylamine
OR28802-5G OR28802-1G OR28802-10G
APOSOR28802-5GEA 105 CHF
APOSOR28802-5G APOSOR28802-1G APOSOR28802-10G
1-Amino-2-methylbutan
1-Amino-2-methylbutane
Formel: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Siedepunkt: 94…97 °C
Dichte: 0.739 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 8 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008147
CAS-Nummer: 96-15-1
UN: 2733
ADR: 3+8,II