4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Methyl-5-imidazolecarboxaldehyde
OR28798-5G OR28798-10G OR28798-1G
APOSOR28798-5GEA 55.7 CHF
APOSOR28798-5G APOSOR28798-10G APOSOR28798-1G
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Formel: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Melting Pt: 166…170 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173728
CAS-Nummer: 68282-53-1