Trimethylsulfoxoniumiodid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Trimethyloxosulphonium iodide
OR28785-1KG OR28785-250G
APOSOR28785-1KGEA 186 CHF
APOSOR28785-1KG APOSOR28785-250G
Trimethylsulfoxoniumiodid 98%
Trimethylsulphoxonium iodide
Formel: C₃H₉IOS
MW: 220,07 g/mol
Melting Pt: 208…212 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011899
CAS-Nummer: 1774-47-6
EINECS: 217-204-2