2-Isopropyl-6-methylanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR28768-25G OR28768-5G OR28768-1G
APOSOR28768-25GEA 0 CHF
APOSOR28768-25G APOSOR28768-5G APOSOR28768-1G
2-Isopropyl-6-methylanilin
2-Isopropyl-6-methylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Siedepunkt: 108…110 °C/10mmHg
Dichte: 0,957 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 42 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007746
CAS-Nummer: 5266-85-3
UN: 1993
ADR: 3,III