1-Adamantancarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Adamantanecarboxylic acid, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane-1-carboxylic acid
OR28762-100G OR28762-25G OR28762-500G
APOSOR28762-100GEA 48.8 CHF
APOSOR28762-100G APOSOR28762-25G APOSOR28762-500G
1-Adamantancarbonsäure 98%
1-Adamantancarbonsäure
Formel: C₁₁H₁₆O₂
Melting Pt: 172…176 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00074720
CAS-Nummer: 828-51-3
EINECS: 212-584-6