4-Brom-6-chlor-o-kresol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Bromo-2-chloro-6-methylphenol
OR28761-10G OR28761-50G
APOSOR28761-10GEA 147 CHF
APOSOR28761-10G APOSOR28761-50G
4-Brom-6-chlor-o-kresol 97%
4-Brom-6-chlor-o-kresol
Formel: C₇H₆BrClO
MW: 221.4800 g/mol
Melting Pt: 45…47 °C
Flash-Pt: >100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002167
CAS-Nummer: 7530-27-0
EINECS: 231-394-4