L(+)-Weinsäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyms: natürliche Weinsäure(R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybutandisäure(R,R)-(+)-Weinsäure(R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinsäure(R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure(R,R)-(+)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäureL(+)-Threarsäure

APOSOR2876-1KGEA 114 CHF
APOSOR2876-1KG
L(+)-Weinsäure 98%
L(+)-Weinsäure
Formel: C₄H₆O₆
MW: 150,09 g/mol
Melting Pt: 170…172 °C
Dichte: 1,76 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 150 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064207
CAS-Nummer: 87-69-4
EINECS: 201-766-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR