5-Bromuracil 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Bromouracil
OR28754-500G
APOSOR28754-500GEA 170 CHF
APOSOR28754-500G
5-Bromuracil 98%
5-Bromuracil
Formel: C₄H₃BrN₂O₂
MW: 190,98 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006017
CAS-Nummer: 51-20-7
EINECS: 200-084-0