N-Aminophthalimid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Aminoisoindoline-1,3-dione
OR28752-100G OR28752-25G
APOSOR28752-100GEA 328 CHF
APOSOR28752-100G APOSOR28752-25G
N-Aminophthalimid 98%
N-Aminophthalimid
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Melting Pt: 200…202 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005895
CAS-Nummer: 1875-48-5