4,4′-Bipyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR28750-25G OR28750-5G
APOSOR28750-25GEA 41.8 CHF
APOSOR28750-25G APOSOR28750-5G
4,4′-Bipyridin 97%
4,4'-Bipyridyl
Formel: C₁₀H₈N₂
Siedepunkt: 304…305 °C
Melting Pt: 109…114 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006416
CAS-Nummer: 553-26-4
EINECS: 209-036-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III