2-Acetylfuran
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Furylmethylketon
APOSOR28745-50GEA 78.6 CHF
APOSOR28745-50G APOSOR28745-100G APOSOR28745-250G
2-Acetylfuran
2-Acetylfuran
Formel: C₆H₆O₂
MW: 110,11 g/mol
Siedepunkt: 171…173 °C
Melting Pt: 26…30 °C
Dichte: 1,098 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 71 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003242
CAS-Nummer: 1192-62-7
EINECS: 214-757-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II