4-Bromveratrol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR28742-100G OR28742-25G OR28742-500G
APOSOR28742-100GEA 0 CHF
APOSOR28742-100G APOSOR28742-25G APOSOR28742-500G
4-Bromveratrol 98%
4-Bromveratrol
Formel: C₈H₉BrO₂
Siedepunkt: 256 °C
Dichte: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 109 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008381
CAS-Nummer: 2859-78-1