Ethyl-6-bromhexanoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR28740-100G OR28740-500G
APOSOR28740-100GEA 81.9 CHF
APOSOR28740-100G APOSOR28740-500G
Ethyl-6-bromhexanoat
Ethyl-6-bromhexanoat
Formel: BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃
Siedepunkt: 128…130 °C/16mmHg
Dichte: 1.254 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 58 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000270
CAS-Nummer: 25542-62-5
EINECS: 247-085-2
UN: 3272
ADR: 3,III