4-Methoxybenzyl isocyanate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR2873-1G
OR2873-5G
APOSOR2873-1GEA
85.9
CHF
APOSOR2873-1G
APOSOR2873-5G
4-Methoxybenzyl isocyanate 98%
4-Methoxybenzyl isocyanate
- May form small amount of sediment.
Formel:
C₉H₉NO₂ Siedepunkt: 60…66 °C/0,6mmHg Dichte: 1,143 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 113 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00673064 CAS-Nummer: 56651-60-6 UN: 2206 ADR: 6.1,III |