Ethyl-2-methylcyclopropanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR28709-250MG OR28709-500MG
APOSOR28709-250MGEA 78.4 CHF
APOSOR28709-250MG APOSOR28709-500MG
Ethyl-2-methylcyclopropanecarboxylate
Ethyl-2-methylcyclopropanecarboxylate
Formel: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Siedepunkt: 77 °C/68.5mmHg
Dichte: 0.938 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 42 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009943
CAS-Nummer: 20913-25-1
EINECS: 244-113-5
UN: 3272
ADR: 3,III