6-Nitroveratrumaldehyd 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-nitrobenzaldehyde
OR28696-100G
APOSOR28696-100GEA
174
CHF
APOSOR28696-100G
6-Nitroveratrumaldehyd 96%
6-Nitroveratrumaldehyd
Formel:
C₉H₉NO₅ MW: 211,17 g/mol Melting Pt: 132…133 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007134 CAS-Nummer: 20357-25-9 |