4-Isopropylbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR28694-5G
APOSOR28694-5GEA 158 CHF
APOSOR28694-5G
4-Isopropylbenzonitril
4-Isopropylbenzonitril
Formel: C₁₀H₁₁N
MW: 145,2 g/mol
Siedepunkt: 88…90 °C/5mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052966
CAS-Nummer: 13816-33-6