Isonipecotamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Piperidine-4-carboxamide
OR28687-100G OR28687-250G OR28687-25G
APOSOR28687-100GEA 43.6 CHF
APOSOR28687-100G APOSOR28687-250G APOSOR28687-25G
Isonipecotamid 98%
Isonipecotamid
Formel: C₆H₁₂N₂O
MW: 128.18 g/mol
Melting Pt: 145…149 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038012
CAS-Nummer: 39546-32-2
EINECS: 254-501-6