2,4-Dimethoxybenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR28682-100G OR28682-500G OR28682-1KG
APOSOR28682-100GEA 95.8 CHF
APOSOR28682-100G APOSOR28682-500G APOSOR28682-1KG
2,4-Dimethoxybenzaldehyd
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₃
Siedepunkt: 165 °C/10mmHg
Melting Pt: 67…71 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003311
CAS-Nummer: 613-45-6
EINECS: 210-342-4