5-Chlor-3-hydroxypyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR28675-100G OR28675-25G OR28675-5G
APOSOR28675-100GEA 0 CHF
APOSOR28675-100G APOSOR28675-25G APOSOR28675-5G
5-Chlor-3-hydroxypyridin 97%
5-Chlor-3-hydroxypyridin
Formel: C₅H₄ClNO
Melting Pt: 160…162 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006379
CAS-Nummer: 74115-12-1
EINECS: 277-727-7