1H-1,2,4-Triazol-3-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Mercapto-1,2,4-triazole
OR28670-100G
OR28670-25G
OR28670-500G
APOSOR28670-100GEA
34.8
CHF
APOSOR28670-100G
APOSOR28670-25G
APOSOR28670-500G
1H-1,2,4-Triazol-3-thiol
1H-1,2,4-Triazol-3-thiol
Formel:
C₂H₃N₃S MW: 101,13 g/mol Melting Pt: 217…224 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005229 CAS-Nummer: 3179-31-5 EINECS: 221-656-6 |