6-Nitro-2,3-xylidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,3-Dimethyl-6-nitroaniline
OR28632-25G OR28632-500G
APOSOR28632-25GEA 108 CHF
APOSOR28632-25G APOSOR28632-500G
6-Nitro-2,3-xylidin
6-Nitro-2,3-xylidin
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Melting Pt: 115…122 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010148
CAS-Nummer: 59146-96-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III