Natriumtriacetoxyborhydrid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR2863-25G OR2863-100G OR2863-250G
APOSOR2863-25GEA 27.9 CHF
APOSOR2863-25G APOSOR2863-100G APOSOR2863-250G
Natriumtriacetoxyborhydrid 95%
Natriumtriacetoxyborhydrid
Formel: C₆H₁₀BNaO₆
Melting Pt: 116…120 °C (dec.)
Dichte: 1.43 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012211
CAS-Nummer: 56553-60-7
UN: 1409
ADR: 4.3,II
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable