2-Chlor-3-nitropyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR28619-100G
OR28619-25G
APOSOR28619-100GEA
101
CHF
APOSOR28619-100G
APOSOR28619-25G
2-Chlor-3-nitropyridin
2-Chloro-3-nitropyridine
Formel:
C₅H₃ClN₂O₂ Melting Pt: 100…103 °C Flash-Pt: 185 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006232 CAS-Nummer: 5470-18-8 EINECS: 226-799-8 |