2,7-Naphthalindisulfonsäure-Dinatriumsalz
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,7-Naphthalenedisulphonic acid disodium salt, Sodium naphthalene-2,7-disulphonate, Ebert-Merz alpha-acid disodium salt
OR2861-100G OR2861-25G OR2861-500G
APOSOR2861-100GEA 29.7 CHF
APOSOR2861-100G APOSOR2861-25G APOSOR2861-500G
2,7-Naphthalindisulfonsäure-Dinatriumsalz
Disodium-2,7-naphthalenedisulphonate
Formel: C₁₀H₈O₆S₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066365
CAS-Nummer: 1655-35-2
EINECS: 216-733-6