3,5-Dichloranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR28608-1KG OR28608-250G OR28608-50G
APOSOR28608-1KGEA 506 CHF
APOSOR28608-1KG APOSOR28608-250G APOSOR28608-50G
3,5-Dichloranilin 98%
3,5-Dichloranilin
Formel: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Siedepunkt: 259…260 °C/741mmHg
Melting Pt: 51…53 °C
Dichte: 1.58 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007774
CAS-Nummer: 626-43-7
EINECS: 210-948-9
UN: 3442
ADR: 6.1,II