3-(2,6-Dichlorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR28602-5G OR28602-10G OR28602-50G
APOSOR28602-5GEA 47.1 CHF
APOSOR28602-5G APOSOR28602-10G APOSOR28602-50G
3-(2,6-Dichlorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäure
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₇Cl₂NO₃
Melting Pt: 221…225 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051658
CAS-Nummer: 3919-76-4
EINECS: 223-487-3