Methyl-4-amino-3-methoxybenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 4-amino-3-methoxybenzoate
OR2860-25G OR2860-5G
APOSOR2860-25GEA 131 CHF
APOSOR2860-25G APOSOR2860-5G
Methyl-4-amino-3-methoxybenzoat 98%
Methyl-4-amino-3-methoxybenzoat
Formel: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,1900 g/mol
Melting Pt: 128…131 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017203
CAS-Nummer: 41608-64-4