2-Isopropylanilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR28577-100G OR28577-500G OR28577-5G
APOSOR28577-100GEA 136 CHF
APOSOR28577-100G APOSOR28577-500G APOSOR28577-5G
2-Isopropylanilin 97%
2-Isopropylanilin
Formel: C₉H₁₃N
MW: 135.21 g/mol
Siedepunkt: 214…216 °C/10mmHg
Dichte: 0.966 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 95 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007720
CAS-Nummer: 643-28-7
EINECS: 211-397-7