3,4-(Methylendioxy)anilin, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Amino-1,3-benzodioxole
OR28575-25G OR28575-100G OR28575-5G
APOSOR28575-25GEA 43.6 CHF
APOSOR28575-25G APOSOR28575-100G APOSOR28575-5G
3,4-(Methylendioxy)anilin, technische Qualität
3,4-(Methylendioxy)anilin
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Siedepunkt: 144 °C/16mmHg
Melting Pt: 40…45 °C
Flash-Pt: 142 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005832
CAS-Nummer: 14268-66-7
EINECS: 238-161-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III