4-Amino-3-hydroxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2857-25G OR2857-100G OR2857-5G
APOSOR2857-25GEA 55.7 CHF
APOSOR2857-25G APOSOR2857-100G APOSOR2857-5G
4-Amino-3-hydroxybenzoesäure
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Melting Pt: 211…215 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017094
CAS-Nummer: 2374-03-0