4,7-Dichlorisatin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4,7-Dichloroindoline-2,3-dione, 4,7-Dichloro-1H-indole-2,3-dione
OR28538-1G OR28538-5G
APOSOR28538-1GEA 26.2 CHF
APOSOR28538-1G APOSOR28538-5G
4,7-Dichlorisatin
4,7-Dichlorisatin
Formel: C₈H₃Cl₂NO₂
MW: 216,02 g/mol
Melting Pt: 246…252 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00047214
CAS-Nummer: 18711-13-2