4-Chlor-2-picolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Chloro-2-methylpyridine
OR2849-25G
OR2849-5G
APOSOR2849-25GEA
80.1
CHF
APOSOR2849-25G
APOSOR2849-5G
4-Chlor-2-picolin 97%
4-Chlor-2-picolin
Formel:
C₆H₆ClN MW: 127,57 g/mol Siedepunkt: 56 °C/15mmHg Dichte: 1.15 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00038833 CAS-Nummer: 3678-63-5 |