Thiodiglycolsäureanhydrid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,4-Oxathiane-2,6-dione
OR28488-100G OR28488-25G OR28488-5G
APOSOR28488-100GEA 193 CHF
APOSOR28488-100G APOSOR28488-25G APOSOR28488-5G
Thiodiglycolsäureanhydrid
Thiodiglycolsäureanhydrid
Formel: C₄H₄O₃S
Melting Pt: 94…98 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051689
CAS-Nummer: 3261-87-8