2-(4-Morpholinyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Morpholinophenol
OR28461-10G OR28461-1G OR28461-250MG
APOSOR28461-10GEA 766 CHF
APOSOR28461-10G APOSOR28461-1G APOSOR28461-250MG
2-(4-Morpholinyl)phenol
2-(4-Morpholinyl)phenol
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Melting Pt: 126…129 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051674
CAS-Nummer: 41536-44-1