3-Chlor-4-iodanilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR28394-100G
OR28394-25G
APOSOR28394-100GEA
588
CHF
APOSOR28394-100G
APOSOR28394-25G
3-Chlor-4-iodanilin
3-Chlor-4-iodanilin
Formel:
C₆H₅ClIN Melting Pt: 56…58 °C Dichte: 2.015 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 143 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00051845 CAS-Nummer: 135050-44-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |