3-Pyridinecarboxamide oxime
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Pyridylamidoxime, Nicotinamide Oxime
OR28384-100G
OR28384-25G
OR28384-5G
APOSOR28384-100GEA
47.1
CHF
APOSOR28384-100G
APOSOR28384-25G
APOSOR28384-5G
3-Pyridinecarboxamide oxime
3-Pyridinecarboxamide oxime
Formel:
C₆H₇N₃O Melting Pt: 130…135 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00265955 CAS-Nummer: 1594-58-7 |