6-Chloro-7-deazapurine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR2836-25G OR2836-5G OR2836-100G
APOSOR2836-25GEA 34.8 CHF
APOSOR2836-25G APOSOR2836-5G APOSOR2836-100G
6-Chloro-7-deazapurine
6-Chloro-7-deazapurine
Formel: C₆H₄ClN₃
Melting Pt: 188…194 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01686865
CAS-Nummer: 3680-69-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III