2,4-Dimethoxybenzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR28314-100G
OR28314-25G
OR28314-500G
APOSOR28314-100GEA
142
CHF
APOSOR28314-100G
APOSOR28314-25G
APOSOR28314-500G
2,4-Dimethoxybenzylalkohol
2,4-Dimethoxybenzylalkohol
Formel:
C₉H₁₂O₃ Siedepunkt: 177…179 °C/10mmHg Melting Pt: 38…40 °C Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00004614 CAS-Nummer: 7314-44-5 EINECS: 230-775-2 |