Cyclohexanesulphonyl chloride 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR2831-1G OR2831-25G OR2831-5G
APOSOR2831-1GEA 27.9 CHF
APOSOR2831-1G APOSOR2831-25G APOSOR2831-5G
Cyclohexanesulphonyl chloride 90%
Cyclohexanesulphonyl chloride
Formel: C₆H₁₁ClO₂S
Dichte: 1.259 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04117775
CAS-Nummer: 4837-38-1
UN: 3265
ADR: 8,II