Ethyl-4-methyl-1,3-oxazol-5-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate
OR28307-1G OR28307-250MG
APOSOR28307-1GEA 41.8 CHF
APOSOR28307-1G APOSOR28307-250MG
Ethyl-4-methyl-1,3-oxazol-5-carboxylat
Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate
Formel: C₇H₉NO₃
MW: 155.15 g/mol
Melting Pt: 36…38 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00062573
CAS-Nummer: 20485-39-6
EINECS: 243-848-9