2-Chlor-6-hydrazinopyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(6-Chloro-2-pyridyl)hydrazine
OR2830-25G
OR2830-5G
APOSOR2830-25GEA
31.4
CHF
APOSOR2830-25G
APOSOR2830-5G
2-Chlor-6-hydrazinopyridin 95%
2-Chlor-6-hydrazinopyridin
Formel:
C₅H₆ClN₃ Melting Pt: 117…120 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00214724 CAS-Nummer: 5193-03-3 |