2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(2-Hydroxy-6-methoxyphenyl)ethanone
OR28267-10G OR28267-25G OR28267-5G
APOSOR28267-10GEA 88.9 CHF
APOSOR28267-10G APOSOR28267-25G APOSOR28267-5G
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenon 98%
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃
Siedepunkt: 141 °C/16mmHg
Melting Pt: 56…60 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008732
CAS-Nummer: 703-23-1
EINECS: 211-872-9