5-(2,5-Dichlorophenyl)-2-furaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR28219-1G
OR28219-250MG
APOSOR28219-1GEA
122
CHF
APOSOR28219-1G
APOSOR28219-250MG
5-(2,5-Dichlorophenyl)-2-furaldehyde
5-(2,5-Dichlorophenyl)-2-furaldehyde
Formel:
C₁₁H₆Cl₂O₂ Melting Pt: 97…101 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00454841 CAS-Nummer: 99113-89-0 |