5-Amino-1,4-benzodioxan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,4-Benzodioxan-5-amine, 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-amine
OR2819-1G OR2819-5G
APOSOR2819-1GEA 81.9 CHF
APOSOR2819-1G APOSOR2819-5G
5-Amino-1,4-benzodioxan
5-Amino-1,4-benzodioxan
Formel: C₈H₉NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03695459
CAS-Nummer: 16081-45-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III